Learn More
4-cis-decenoilcarnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-cis-Decenoylcarnitine |
| CAS | 1256380-16-1 |
| Fórmula molecular | C17 H31 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(4Z)-1-oxo-4-decen-1-yl]oxy]-1-propanaminium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3/b10-9-/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC\C=C/CCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-[(Z)-dec-4-enoil]oxi-4-(trimetilamonio)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.2253 |