Learn More
4-[cis-4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-oxidopiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida (cis-N-óxido de loperamida), Mikromol™
Descripción
4-[cis-4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-oxidopiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida (cis-N-óxido de loperamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 109572-89-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29H33ClN2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[cis-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, cis-Loperamide N-Oxide, Loperamide Hydrochloride Imp. G (EP), 1-Piperidinebutanamide, 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-, 1-oxide, cis-, Loperamide Hydrochloride Impurity G, Loperamide Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32+ |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-óxido-piperidin-1-io-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenil-butanamida |
| Mostrar más |