Learn More
4-Cromanona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433584 100 g 100 g
11413584 5 g 5 g
11423584 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11242.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
4-Chromanone has been used to study the substrate specificity and catalytic ability of 4-hydroxyacetophenone monooxygenase isolated from Pseudomonas fluorescens ACB
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cromanone se ha utilizado para estudiar la especificidad del sustrato y la capacidad catalítica de 4-hidroxiacetofenona monooxigenasa aislada de Pseudomonas fluorescens ACB
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-37-2
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00006840
Clave InChI MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
Nombre IUPAC 2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chromanone
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 127°C to 128°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 100 g
Beilstein 124652
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza ≥98%