Learn More
4-Cromanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295860 10 g Frasco de vidrio 10 g
10347280 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153460100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-37-2
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00006840
Clave InChI MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
Nombre IUPAC 2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chromanone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 40°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.575
Cantidad 10 g
Beilstein 17, II, 335
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o masa de fusión baja