Learn More
4-Cromanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412777 1 g 1 g
11422777 5 g 5 g
11432777 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14940.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1481-93-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1481-93-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00006849
Clave InChI MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92890
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromen-4-ol
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chromanol
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 79°C to 81°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 130800
Sinónimo 4-chromanol, chroman-4-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-ol, 4-hydroxychroman, 2h-1-benzopyran-4-ol, 3,4-dihydro, acmc-20mukj, 3'-carboxy-alpha-chromanol, 2h-1-benzopyran-4-ol,3,4-dihydro
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%