Learn More
4-Colesten-3-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459283 25 g 25 g
11449283 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11743.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
4-Cholesten-3-one is used as a chiral building block for proteomics research. It is an intestinal metabolite of cholesterol and exhibits an anti-obesity effect on animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-colesten-3-ona se utiliza como un compuesto básico quiral para la investigación proteómica. Es un metabolito intestinal del colesterol y muestra un efecto antiobesidad en los animales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-57-0
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.648
Número MDL MFCD00003663
Clave InChI NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Sinónimo 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
PubChem CID 91477
ChEBI CHEBI:16175
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cholesten-3-one
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4707774
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +93° (c=1 in chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.65
Porcentaje de pureza ≥98%