Learn More
4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, TRC
Código de producto. 30363598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363598 2 mg -
30353923 1 mg -
30363376 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4321022MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72560-60-2
Fórmula molecular C27 D5 H39 O
Peso molecular (g/mol) 389.668
Sinónimo Cholest-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5 (9CI), 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-D5, δ4-Cholesten-3-one-d5, (17β)-17-Octylandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D2,13D2,17D
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.371