Learn More
4'-Clorovalerofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329909 250 g 250 g
11309909 10 g 10 g
11319909 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25611.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25017-08-7
Fórmula molecular C11H13ClO
Peso molecular (g/mol) 196.67
Número MDL MFCD00018716
Clave InChI XMUGWCSIQUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chlorovalerophenone, 1-4-chlorophenyl pentan-1-one, p-chlorovalerophenone, 1-4-chlorophenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-4-chlorophenyl, p-chloro valerophenone, pubchem10584, 4'-chloropentanophenone, acmc-209ggj, 4-chlorophenyl-1-pentanone
PubChem CID 90686
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)pentán-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chlorovalerophenone
Punto de fusión 29°C to 33°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 98%