Learn More
4-clorotolueno, TRC
Código de producto. 30352235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30352235 100 g
1 options
Código de producto. 30352235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC421870100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorotoluene
CAS 106-43-4
Fórmula molecular C7 H7 Cl
Cantidad 100 g
Sinónimo Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 126.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0236