Learn More
4-clorotolueno, 98%
Código de producto. 10086003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
25 ML
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10086003 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10562161 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10229313 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10306460 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10086003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150211000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-43-4
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.58
Número MDL MFCD00000631
Clave InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorotoluene
Punto de fusión 6.0°C to 8.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.07
Fórmula lineal CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Índice Merck 15, 2175
Punto de ebullición 162.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación