Learn More
4-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301667 1000 g 1 Kg
11381657 100 g 100 g
11391657 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04672.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorotolueno se utiliza para el modelo de preparación de gas de 4-clorotouleno pasando aire sintetizado a 4-clorotouleno líquido.
Solubilidad
Soluble en agua (0,04 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-43-4
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.58
Número MDL MFCD00000631
Clave InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorotoluene
Punto de fusión 7°C to 9°C
Densidad 1.069
Cantidad 1000 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.52
Número UN UN2238
Beilstein 1903635
Índice Merck 14,2171
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Información de solubilidad Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 98%