Learn More
4-clorotolueno-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorotoluene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 85577-24-8 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H3 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-chloro-6-methyl- (9 CI), 1-Chloro-4-methyl-2,3,5,6-tetradeuterobenzene, 3-Chloro-6-methylbenzene-1,2,4,5-d4, 4-Chlorotoluene-d4, 4-Chlorotoluene-2,3,5,6-d4, 4-Chlorotoluene-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 130.6081 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0487 g/mol |
| Mostrar más |