Learn More
4-Clorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorothiophenol |
| Punto de fusión | 48°C to 52°C |
| Punto de ebullición | 205°C to 207°C |
| Temperatura de inflamación | 81°C (177°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1759 |
| Beilstein | 605971 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |