Learn More
4-Clorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410318 25 g 25 g
11420318 100 g 100 g
11430318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23838.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144.616 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-54-7
Fórmula molecular C6H5ClS
Peso molecular (g/mol) 144.616
Número MDL MFCD00004847
Clave InChI VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
Nombre IUPAC 4-clorobencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothiophenol
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 205°C to 207°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 605971
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Chlorothiophenol