Learn More
4-clorotiofenol (4-clorobencenotiol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorothiophenol(4-Chlorobenzenethiol) |
| CAS | 106-54-7 |
| Fórmula molecular | C6H5ClS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorobenzenethiol, 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzenethiol, 4-Chlorophenylmercaptan, 4-Chlorophenylthiol, 4-Mercaptophenyl chloride, NSC 18714, NSC 229564, p-Chlorobenzenethiol, p-Chlorophenylmercaptan, p-Chlorophenylthiol, p-Chlorothiophenol, p-Mercaptochlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Sc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.62 |