Learn More
Ácido 4-clorotiofeno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 59614-95-8 |
| Fórmula molecular | C5H3ClO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,(H,7,8) |
| SMILES | C1=C(C(=O)O)SC=C1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-clorotiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9542 |