Learn More
Ácido 4-clorotiofen-2-borónico, éster de pinacol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorothiophen-2-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1040281-84-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 B Cl O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14BClO2S/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-7(12)6-15-8/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)cs2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorotiofen-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 244.546 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.05 |