Learn More
4-chlorothiobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10441533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10441533 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10441533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothiobenzamide
CAS 2521-24-6
% mín. CAS 97.5
Color Yellow
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H6ClNS
Fórmula lineal ClC6H4CSNH2
Número MDL MFCD00040956
Sinónimo 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
Clave InChI OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 171.64
PubChem CID 2734826
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza ≥97.5%