Learn More
4-Clorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419882 100 g 100 g
11384739 10 g 10 g
11409882 25 g 25 g
11394739 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11419882 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12021.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2521-24-6 | C7H6ClNS | 171.64 g/mol
4-Chlorothiobenzamide is used as a catalytic agent and as petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-clorobenzamida se utiliza como un agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2521-24-6
Fórmula molecular C7H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 171.64
Número MDL MFCD00040956
Clave InChI OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2734826
SMILES NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothiobenzamide
Punto de fusión 123°C to 129°C
Cantidad 100 g
Beilstein 606603
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1-carbotioamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza 97%