Learn More
4-Clorotioanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367711 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367711 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10367711 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 331350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothioanisole
Nombre de nota 98%
CAS 123-09-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 168°C to 169°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7ClS
Fórmula lineal ClC6H4SCH3
Índice de refracción 1.5987 to 1.6007
Número MDL MFCD00013643
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.22
Sinónimo 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
Clave InChI KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilsulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 158.65
PubChem CID 31243
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse