Learn More
4-Clorotioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498853 5 g 5 g
11408863 25 g 25 g
11418863 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11025.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-09-1 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-09-1
Fórmula molecular C7H7ClS
Peso molecular (g/mol) 158.643
Número MDL MFCD00013643
Clave InChI KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
PubChem CID 31243
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothioanisole
Densidad 1.22
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.6
Cantidad 5 g
Beilstein 2041509
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 98%