Learn More
4-Clorotieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533032 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10487612 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10367064 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00377DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16269-66-2
Fórmula molecular C6H3ClN2S
Peso molecular (g/mol) 170.614
Número MDL MFCD00122144
Clave InChI TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
PubChem CID 2735821
Nombre IUPAC 4-clorotieno[3,2-d]pirimidina
SMILES C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.62
Porcentaje de pureza 97%