Learn More
4-Clorotieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |