Learn More
4-Clorotieno[3,2-c]piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11442250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442250 500 mg 500 miligramos
11432250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29157.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27685-94-5
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.63
Número MDL MFCD01861830
Clave InChI VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorothieno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 3,2-c-pyridine, thieno 3,2-c pyridine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-c pyridine, pubchem22901, acmc-1cbzs, 4-chlorothieno 3.2.c-pyridine, 4-chlorothiopheno 3,2-c pyridine, 4-chlorothieno 2,3.c-pyridine
PubChem CID 12827312
Nombre IUPAC 4-clorotieno[3,2-c]piridina
SMILES ClC1=C2C=CSC2=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.63
Porcentaje de pureza 98%