Learn More
4-Clorotieno[2,3-d]pirimidina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10064662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10064662 1 g 1 g
10351735 5 g 5 g
10046252 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10064662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK02802DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14080-59-2
Fórmula molecular C6H3ClN2S
Peso molecular (g/mol) 170.61
Número MDL MFCD01312373
Clave InChI NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
Nombre IUPAC 4-clorotieno[2,3-d]pirimidina
SMILES ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.62
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico