Learn More
4-Clorotetrahidropiran, TRC
Código de producto. 30133226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133226 100 mg 100 miligramos
30136488 500 mg 500 miligramos
17901245 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC433108100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1768-64-5
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Nombre IUPAC 4-clorooxano
SMILES ClC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorotetrahydropyran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0342