Learn More
Ácido 4-clorosulfonilfenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid |
| CAS | 22958-99-2 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-clorosulfonilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 234.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9754 |