Learn More
Ácido 4-clorosulfonilcinnámico, TRC
Código de producto. 30359368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359368 1 g 1 g
30354185 500 mg 500 miligramos
30349851 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3832001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17641-30-4
Fórmula molecular C9 H7 Cl O4 S
Peso molecular (g/mol) 246.67
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorosulfonilfenil)prop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorosulfonylcinnamic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9754