Learn More
4-ácido clorosulfonilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10779003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10779003 5 g Frasco de vidrio 5 g
10548702 25 g Frasco de vidrio 25 g
11965051 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10779003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405060050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10130-89-9
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.63
Clave InChI PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
PubChem CID 82385
Nombre IUPAC ácido 4-clorosulfonilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CO2HC6H4SO2Cl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.