Learn More
4-ácido clorosulfonilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433577 25 g 25 g
11413577 1 g 1 g
11423577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17337.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220.623 g/mol
It is a chemical reagent used in catalyzing living radical polymerizations, in the preparation of polymer bound transfer hydrogenation catalyst1 and 4-(carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosine. It is also used as a reagent in the sulfonation of γ-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo químico utilizado para catalizar polimerizaciones de radicales vivos, preparar catalizadores de hidrogenación por transferencia ligados a polímeros1 y 4-(carboximetil-sulfamoilo)-benzoiloadenosina. También se utiliza como reactivo en la sulfonación γde -ciclodextrina.
La solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10130-89-9
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.623
Número MDL MFCD00007448
Clave InChI PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
PubChem CID 82385
Nombre IUPAC ácido 4-clorosulfonilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 228°C to 232°C
Olor Acrid
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 96%