Learn More
4-(clorosulfonil)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chlorosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 91366-64-2 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl F N2 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2ClFN2O3S/c7-14(11,12)4-2-1-3(8)5-6(4)10-13-9-5/h1-2H |
| SMILES | Fc1ccc(c2nonc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 236.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.9459 |