Learn More
4-cloroestireno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorostyrene |
| CAS | 1073-67-2 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-vinil-benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.594 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0236 |