Learn More
4-cloroestireno, TRC
Código de producto. 30364424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364424 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30364424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42189025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorostyrene
CAS 1073-67-2
Fórmula molecular C8 H7 Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES Clc1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-vinil-benceno
Peso molecular (g/mol) 138.594
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0236