Learn More
Óxido de (+/-)-4-cloroestireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475910 25 g 25 g
11465910 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26516.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2788-86-5 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
(±)-4-Chlorostyrene oxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de (+/-)-4-clorostireno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2788-86-5
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00956179
Clave InChI IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl oxirane, 4-chlorostyrene oxide, p-chlorostyrene oxide, oxirane, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl oxirane, 2-4-chloro-phenyl-oxirane, +/--4-chlorostyrene oxide, benzene, 1-chloro-4-epoxyethyl, 4-chlorophenyl oxirane, 4-chloro styrene oxide
PubChem CID 197010
Nombre IUPAC 2-(4-Clorofenil)oxirano
SMILES C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Chlorostyrene oxide
Densidad 1.283
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.552
Punto de ebullición 230°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.59
Porcentaje de pureza 98%