Learn More
4-Cloroestireno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755941 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755941 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10366410 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110090100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-67-2
Fórmula molecular C8H7Cl
Peso molecular (g/mol) 138.59
Número MDL MFCD00000632
Clave InChI KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
Nombre IUPAC 1-cloro-4-etenilbenceno
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorostyrene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -16°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4Cl
Índice de refracción 1.5645 to 1.5665
Cantidad 10 g
Beilstein 05, II, 367
Gravedad específica 1.1
Estabilizante 0.1% tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorostyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.