Learn More
4-Cloroestireno, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428877 50 g 50 g
11418877 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20512.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
4-Chlorostyrene is used in the preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I). It is also employed in the investigation of regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes. Further, it plays an important role in the preparation of 4-[(4-chloro-phenyl)-thioacetyl]-morpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorostireno se utiliza en la preparación de nuevos complejos de olefinas de bis(pirazolil)borato de cobre(I). También se emplea en la investigación de la regioselectividad en la reacción catiónica de Heck de estirenos 4-sustituidos. Además, desempeña un papel importante en la preparación de 4-[(4-cloro-fenil)-tioacetil]-morfolina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, halógenos, sales metálicas e iniciadores de polimerización. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-67-2
Fórmula molecular C8H7Cl
Peso molecular (g/mol) 138.59
Número MDL MFCD00000632
Clave InChI KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
Nombre IUPAC 1-cloro-4-etenilbenceno
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorostyrene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.089
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.565
Cantidad 50 g
Beilstein 1098859
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.6
Porcentaje de pureza 99%