Learn More
Ácido 4-clorosalicílico, TRC
Código de producto. 30352559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352559 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30352559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3820055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorosalicylic Acid
CAS 5106-98-9
Fórmula molecular C7H5ClO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 172.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9927