Learn More
4-Chlorosalicylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16449386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW016867
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorosalicylic acid
CAS 5106-98-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5ClO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (579.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C1=CC(=CC(=C1C(O)=O)O)Cl
Peso molecular (g/mol) 172.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.56
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation