Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorosalicylic acid, 98%
Código de producto. 11420717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420717 100 g 100 g
11410717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420717 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B22520.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5106-98-9
Fórmula molecular C7H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 172.56
Número MDL MFCD00002449
Clave InChI LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorosalicylic acid
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2209125
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%