Learn More
4-clororesorcinol, TRC
Código de producto. 30355524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355524 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30355524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42775510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Fórmula molecular C6 H5 Cl O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-benzenediol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(Cl)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 144.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9978