Learn More
4-cloroquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956491 25 g 25 g
10441094 1 g 1 g
10567444 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110050250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-35-8
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.60
Número MDL MFCD00006773
Clave InChI KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
Nombre IUPAC 4-cloroquinolina
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloroquinoline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 32.0°C
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 260.0°C to 261.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Beilstein 20,36
Gravedad específica 1.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloroquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.