Learn More
4-Cloroquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453248 1 g 1 g
15463248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56721.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-35-8
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.60
Número MDL MFCD00006773
Clave InChI KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
Nombre IUPAC 4-cloroquinolina
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroquinoline
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.25
Punto de ebullición 260°C to 261°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 114721
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.6
Porcentaje de pureza 99%