Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-cloroquinolina-6-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450746 250 mg 250 miligramos
15440746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54085.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1201844-73-6 | C15H17BClNO2 | 289.566 g/mol
4-Chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 4-cloroquinolina-6-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201844-73-6
Fórmula molecular C15H17BClNO2
Peso molecular (g/mol) 289.566
Número MDL MFCD16987803
Clave InChI ANPKKHFSNJKOAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 4-chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester, quinoline, 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53363436
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)quinolina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=CN=C3C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.56
Porcentaje de pureza 96%