Learn More
4-cloroquinazolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17750569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17750569 1 g 1 g
17760569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17750569 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa CHLOROQUINAZOLINE
Nombre del producto químico o material 4-Chloroquinazoline
CAS 5190-68-1
Punto de fusión 100°C to 105°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8 H5 Cl N2
Número MDL 00228682
Cantidad 1 g
Número UN 2811
Peso molecular (g/mol) 164.59
Porcentaje de pureza 0.95
Forma física Crystals or Powder