Learn More
4-Cloroquinaldina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229636 5 g 5 g
15239636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229636 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165550050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4295-06-1
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.63
Clave InChI HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77973
Nombre IUPAC 4-Cloro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroquinaldine
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 269.0°C to 270.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Índice de refracción 1.6224
Cantidad 5 g
Beilstein 20,392
Gravedad específica 0.88
Sinónimo 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloroquinaldine, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.