Learn More
4-Cloropirocatecol, TRC
Código de producto. 30353646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353646 2.5 g -
30366719 1 g -
30368695 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3811002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2138-22-9
Fórmula molecular C6 H5 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 144.56
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-chloro-, Pyrocatechol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediol, 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorocatechol, 4-Chloropyrocatechol
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1,2-diol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorocatechol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9978