Learn More
Clorhidrato de 4-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30360869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360869 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30360869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38044025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Fórmula molecular C5H5Cl2N
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Clc1ccncc1
Nombre IUPAC 4-cloropiridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 150.01