Learn More
Clorhidrato de 4-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30366885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366885 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30366885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38044010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Fórmula molecular C5H5Cl2N
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Clc1ccncc1
Nombre IUPAC 4-cloropiridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 150.01
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.