Learn More
4-Clorhidrato de cloropiridina 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336220 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336220 25 g Frasco de vidrio 25 g
10530011 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336220 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 110030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7379-35-3
Fórmula molecular C5H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 150.00
Número MDL MFCD00012829
Clave InChI XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
Nombre IUPAC 4-cloropiridina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Temperatura de inflamación 198°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 231
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino