Learn More
4-cloropiridina-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloropyridine-2-carboxamide |
| CAS | 99586-65-9 |
| Fórmula molecular | C6H5ClN2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloropicolinamide, NSC 191958, 4-Chloro-pyridine-2-carboxylic Acid Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloropiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 156.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.009 |